MOPS-Na
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 3-(N-Morpholino)propanesulphonic acid sodium salt, Sodium 3-morpholinopropane-1-sulphonate, Sodium 4-morpholin-1-ylpropylsulphonate, MOPS sodium salt
6927.1 6927.2
ROTH6927.1EA 0 DKK
ROTH6927.1 ROTH6927.2
MOPS-Na
MOPS-Na
Formel: C₇H₁₄NNaO₄S
Molekylvægt: 231.25 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064350
CAS-nummer: 71119-22-7
EINECS: 428-420-3