Quinolinium dichromate ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Q0058-10G Q0058-25G
TCIAQ0058-10GEA 493 DKK
TCIAQ0058-10G TCIAQ0058-25G
Quinolinium dichromate ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Quinolinium dichromate
Formel: C₁₈H₁₆Cr₂N₂O₇
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00059108
CAS-nummer: 56549-24-7
UN nummer: 1479
ADR: 5.1,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %