2-(Propylamino)ethanol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
N-Propylethanolamine
P2743-25G
P2743-5G
TCIAP2743-25GEA
2250
DKK
TCIAP2743-25G
TCIAP2743-5G
2-(Propylamino)ethanol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-(Propylamino)ethanol
Formel:
C₅H₁₃NO Molekylvægt: 103.16 g/mol Kogepunkt: 182°C Massefylde: 0.901 Flammepunkt: 78°C |
MDL Number:
MFCD00002844 CAS-nummer: 16369-21-4 EINECS: 240-426-6 UN nummer: 2735 ADR: 8 II |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |