4-(Pentafluorosulphanyl)phenyldiazonium tetrafluoroborate ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
P2723-1G P2723-5G
TCIAP2723-1GEA 1140 DKK
TCIAP2723-1G TCIAP2723-5G
4-(Pentafluorosulphanyl)phenyldiazonium tetrafluoroborate ≥98.0% (by HPLC)
4-(Pentafluorosulphanyl)phenyldiazonium tetrafluoroborate
Formel: C₆H₄BF₉N₂S
Molekylvægt: 317.97 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
CAS-nummer: 1605274-62-1
UN nummer: 1759
ADR: 8 III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%