2-Phenylethyl methacrylate ≥98.0% (by GC) stabilised
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Stabilization: stabiliseret med hydroquinon
P2714-5G P2714-25G
TCIAP2714-5GEA 411 DKK
TCIAP2714-5G TCIAP2714-25G
2-Phenylethyl methacrylate ≥98.0% (by GC) stabilised
Formel: C₁₂H₁₄O₂
Kogepunkt: 107°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00038232
CAS-nummer: 3683-12-3
EINECS: 222-969-0
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %