MES sodium salt
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: MES-Na
6922.1 6922.2
ROTH6922.1EA 0 DKK
ROTH6922.1 ROTH6922.2
MES sodium salt
MES sodium salt
Formel: C₆H₁₂NNaO₄S
MDL Number: MFCD00065473
CAS-nummer: 71119-23-8
EINECS: 275-203-2