2-Phenyl-9,10-anthraquinon ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2-Phenylanthraquinone
P2588-1G P2588-5G
TCIAP2588-1GEA 452 DKK
TCIAP2588-1G TCIAP2588-5G
2-Phenyl-9,10-anthraquinon ≥98.0% (by GC)
2-Phenyl-9,10-anthraquinon
Formel: C₂₀H₁₂O₂
Molekylvægt: 284.31 g/mol
MDL Number: MFCD00559262
CAS-nummer: 6485-97-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3602b31da129947fdf1b586f201fb1a3e3b803a3&vid=3602b31da129947fdf1b586f201fb1a3e3b803a3&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 160.0 to 164.0 deg-C