1-Pyrrolidinamine ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1-Aminopyrrolidine
P2560-250MG P2560-1G
TCIAP2560-250MGEA 1460 DKK
TCIAP2560-250MG TCIAP2560-1G
1-Pyrrolidinamine ≥98.0% (by titrimetric analysis)
1-Pyrrolidinamine
Formel: C₄H₁₀N₂
Kogepunkt: 30°C
MDL Number: MFCD07368381
CAS-nummer: 16596-41-1
UN nummer: 2734
ADR: 8,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %