10-Phenylphenothiazine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
P2470-1G P2470-5G
TCIAP2470-1GEA 1020 DKK
TCIAP2470-1G TCIAP2470-5G
10-Phenylphenothiazine ≥98.0% (by GC)
10-Phenylphenothiazine
Formel: C₁₈H₁₃NS
Kogepunkt: 223°C
MDL Number: MFCD00156238
CAS-nummer: 7152-42-3
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 93.0 to 97.0 deg-C