Pyrimidine-2-sulphonyl fluoride ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
P2465-1G P2465-5G
TCIAP2465-1GEA 879 DKK
TCIAP2465-1G TCIAP2465-5G
Pyrimidine-2-sulphonyl fluoride ≥98.0% (by GC)
Pyrimidine-2-sulphonyl fluoride
Formel: C₄H₃FN₂O₂S
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09265503
CAS-nummer: 35762-87-9
UN nummer: 3261
ADR: 8,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization back titration) min. 97.0 %
Melting point 58.0 to 62.0 deg-C