Phenyl(2,4,6-trimethoxyphenyl)iodonium p-Toluenesulphonate ≥93.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
Phenyl(2,4,6-trimethoxyphenyl)iodonium Tosylate
P2412-200MG
P2412-1G
TCIAP2412-200MGEA
534
DKK
TCIAP2412-200MG
TCIAP2412-1G
Phenyl(2,4,6-trimethoxyphenyl)iodonium p-Toluenesulphonate ≥93.0% (by HPLC)
Phenyl(2,4,6-trimethoxyphenyl)iodonium p-Toluenesulphonate
Formel:
C₂₂H₂₃IO₆S Molekylvægt: 542.38 g/mol Opbevaringstemperatur: Køleskab |
CAS-nummer:
936326-60-2 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 93.0 % (total of Ion-Pair) |