Propargyl sulphide ≥98.0% (by GC)

Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Advarsel

Synonymer: Dipropargyl sulphide

P2336-1G P2336-5G
TCIAP2336-1GEA 977 DKK
TCIAP2336-1G TCIAP2336-5G
Propargyl sulphide ≥98.0% (by GC)
Propargyl sulphide
Formel: C₆H₆S
Molekylvægt: 110.17 g/mol
Kogepunkt: 59°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00048109
CAS-nummer: 13702-09-5
UN nummer: 1993
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d7b04f9e5e6a50504c6e22c3c7d900b5817ef5ec&vid=b06c461835133c5ceaea28162887f0b7f542b6d9&prid=web&clid=SAPDAM

Bestil nu

Specifikationer Testresultater

Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR