Propargyl ether ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Dipropargylether
P2335-1G P2335-5G
TCIAP2335-1GEA 509 DKK
TCIAP2335-1G TCIAP2335-5G
Propargyl ether ≥98.0% (by GC)
Propargyl ether
Formel: C₆H₆O
Molekylvægt: 94.11 g/mol
Kogepunkt: 117°C
Flammepunkt: 23°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00048108
CAS-nummer: 6921-27-3
UN nummer: 3271
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a966c29ab3d96689d6779d862695cdfb3ed9365&vid=3a966c29ab3d96689d6779d862695cdfb3ed9365&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %