5-Phenylisoxazole ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
P2309-1G P2309-5G
TCIAP2309-1GEA 444 DKK
TCIAP2309-1G TCIAP2309-5G
5-Phenylisoxazole ≥98.0% (by GC)
5-Phenylisoxazole
Formel: C₉H₇NO
Kogepunkt: 260°C
Smeltepunkt: 22°C
MDL Number: MFCD00090038
CAS-nummer: 1006-67-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f6bb51fc188c3694a2d2ce9312edc98aadfbbd0c&vid=f6bb51fc188c3694a2d2ce9312edc98aadfbbd0c&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %