MOPS
Leverandør: Serva
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 3-Morpholinopropane-1-sulphonic acid, 3-(N-Morpholino)propanesulphonic acid
29836.02 29836.03 29836.04
SERA29836.02EA 328.18 DKK
SERA29836.02 SERA29836.03 SERA29836.04
MOPS
MOPS
Formel: C₇H₁₅NO₄S
Molekylvægt: 209.27 g/mol
Smeltepunkt: > 250 °C
Flammepunkt: 110 °C (closed cup)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006183
CAS-nummer: 1132-61-2
EINECS: 214-478-5
Merck Index: 13,06288