Pentafluoro(phenoxy)cyclotriphosphazene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2,4,4,6,6-Pentafluoro-2-phenoxy-1,3,5,2,4,6-triazatriphosphorine
P2286-1G P2286-5G
TCIAP2286-1GEA 747 DKK
TCIAP2286-1G TCIAP2286-5G
Pentafluoro(phenoxy)cyclotriphosphazene ≥98.0% (by GC)
Pentafluoro(phenoxy)cyclotriphosphazene
Formel: C₆H₅F₅N₃OP₃
Kogepunkt: 46°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
CAS-nummer: 33027-68-8
UN nummer: 1760
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e90f47b21af9ec5d6ba51779f99fa97e57de433a&vid=e90f47b21af9ec5d6ba51779f99fa97e57de433a&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %