1-(1,3-Thiazol-2-yl)propan-1-one ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
P2247-5G P2247-25G
TCIAP2247-5GEA 444 DKK
TCIAP2247-5G TCIAP2247-25G
1-(1,3-Thiazol-2-yl)propan-1-one ≥98.0% (by GC)
1-(1,3-Thiazol-2-yl)propan-1-one
Formel: C₆H₇NOS
Kogepunkt: 107°C
MDL Number: MFCD01681404
CAS-nummer: 43039-98-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d555dd0dd4a8c2e8af32d80eaf515f8c3324e11e&vid=d555dd0dd4a8c2e8af32d80eaf515f8c3324e11e&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %