1-(2-Propynyloxy)naphthalene ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
P2227-1G P2227-5G
TCIAP2227-1GEA 2220 DKK
TCIAP2227-1G TCIAP2227-5G
1-(2-Propynyloxy)naphthalene ≥95.0% (by GC)
1-(2-Propynyloxy)naphthalene
Formel: C₁₃H₁₀O
Kogepunkt: 75°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD03787730
CAS-nummer: 18542-45-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=895d15e7d0ed08073650f57aca70a0d2a76e7e86&vid=895d15e7d0ed08073650f57aca70a0d2a76e7e86&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %