2-[2-(2-Propynyloxy)ethoxy]ethylamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Propargyl-PEG2-amine, 2-[2-(Propargyloxy)ethoxy]ethylamine
P2225-1G P2225-5G
TCIAP2225-1GEA 591 DKK
TCIAP2225-1G TCIAP2225-5G
2-[2-(2-Propynyloxy)ethoxy]ethylamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-[2-(2-Propynyloxy)ethoxy]ethylamine
Formel: C₇H₁₃NO₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD19160595
CAS-nummer: 944561-44-8
UN nummer: 2735
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dc53c3b7f11f291b7682a240030274c581cff7a4&vid=dc53c3b7f11f291b7682a240030274c581cff7a4&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %