Phenyl propargyl ether ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (Prop-2-ynyloxy)benzene, (Prop-2-yn-1-yloxy)benzene
P2222-5G P2222-25G
TCIAP2222-5GEA 460 DKK
TCIAP2222-5G TCIAP2222-25G
Phenyl propargyl ether ≥98.0% (by GC)
Phenyl propargyl ether
Formel: C₉H₈O
Molekylvægt: 132.16 g/mol
Kogepunkt: 83°C
Flammepunkt: 76°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00048107
CAS-nummer: 13610-02-1
EINECS: 237-095-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=128f17a99f8961faac10bce30d4939764e4015e9&vid=128f17a99f8961faac10bce30d4939764e4015e9&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %