MOPS, Millipore®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
3-Morpholinopropane-1-sulphonic acid, 3-(N-Morpholino)propanesulphonic acid
MQ100
1.06129.0025
1.06129.0250
1.06129.9010
1.06129.0025EA
376
DKK
1.06129.0025
1.06129.0250
1.06129.9010
MOPS, Millipore®
MOPS
Formel:
C₇H₁₅NO₄S Molekylvægt: 209.27 g/mol Smeltepunkt: > 250 °C Flammepunkt: 110 °C (closed cup) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00006183 CAS-nummer: 1132-61-2 EINECS: 214-478-5 Merck Index: 13,06288 |