Penfluridol ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
P2076-200MG P2076-1G
TCIAP2076-200MGEA 542 DKK
TCIAP2076-200MG TCIAP2076-1G
Penfluridol ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Penfluridol
Formel: C₂₈H₂₇ClF₅NO
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00866714
CAS-nummer: 26864-56-2
EINECS: 248-074-5
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,07087
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=865ade52f020c0bf440c7c25de78651f1ba8d8be&vid=865ade52f020c0bf440c7c25de78651f1ba8d8be&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 106.0 to 110.0 deg-C