Pomalidomide ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
P2074-25MG
P2074-100MG
TCIAP2074-25MGEA
969
DKK
TCIAP2074-25MG
TCIAP2074-100MG
Pomalidomide ≥98.0% (by HPLC)
Pomalidomide
Formel:
C₁₃H₁₁N₃O₄ Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD12756407 CAS-nummer: 19171-19-8 Merck Index: 14,00135 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | White to Yellow to Green powder to crystaline |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |