2-Phthalimidoethanesulphonyl chloride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
P2049-1G
P2049-5G
TCIAP2049-1GEA
296
DKK
TCIAP2049-1G
TCIAP2049-5G
2-Phthalimidoethanesulphonyl chloride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
2-Phthalimidoethanesulphonyl chloride
Formel:
C₁₀H₈ClNO₄S Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD01861217 CAS-nummer: 4403-36-5 UN nummer: 3261 ADR: 8,II |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 160.0 to 164.0 deg-C |