2,2-Dimethyl-N-pyridin-4-ylpropionamide ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
P2044-1G P2044-5G
TCIAP2044-1GEA 468 DKK
TCIAP2044-1G TCIAP2044-5G
2,2-Dimethyl-N-pyridin-4-ylpropionamide ≥98.0% (by GC)
2,2-Dimethyl-N-pyridin-4-ylpropionamide
Formel: C₁₀H₁₄N₂O
MDL Number: MFCD00996248
CAS-nummer: 70298-89-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f59133f7c7e8099c38993466daa55851fd88a210&vid=f59133f7c7e8099c38993466daa55851fd88a210&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 131.0 to 135.0 deg-C