1-Propoxy-2-propanol ≥93.0% (by GC) (contains 2-Isopropoxy-1-propanol)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Propylene Glycol Monopropyl Ether
P2042-25ML P2042-500ML
TCIAP2042-25MLEA 132 DKK
TCIAP2042-25ML TCIAP2042-500ML
1-Propoxy-2-propanol ≥93.0% (by GC) (contains 2-Isopropoxy-1-propanol)
1-Propoxy-2-propanol
Formel: C₆H₁₄O₂
Kogepunkt: 149°C
Flammepunkt: 48°C
MDL Number: MFCD00192420
CAS-nummer: 1569-01-3
EINECS: 216-372-4
UN nummer: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2856494acb559f93490298bae76b91d9ff6cbd7d&vid=2856494acb559f93490298bae76b91d9ff6cbd7d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %