1-Phenylimidazol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
P2030-1G
P2030-5G
TCIAP2030-1GEA
321
DKK
TCIAP2030-1G
TCIAP2030-5G
1-Phenylimidazol ≥98.0% (by GC)
1-Phenylimidazole
Formel:
C₉H₈N₂ Kogepunkt: 142°C Smeltepunkt: 13°C |
MDL Number:
MFCD00041204 CAS-nummer: 7164-98-9 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |