MOPS, Millipore®
Leverandør: Merck Millipore Calbiochem
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
475898-1 475898-100 475898-500
475898-1EA 7680 DKK
475898-1 475898-100 475898-500
MOPS, Millipore®
MOPS
Formel: C₇H₁₅NO₄S
Smeltepunkt: > 250 °C
Flammepunkt: 110 °C (closed cup)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006183
CAS-nummer: 1132-61-2
EINECS: 214-478-5
Merck Index: 13,06288