Pretilachlor ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Chloro-2',6'-diethyl-N-(2-propoxyethyl)acetanilide
P1967-25G P1967-5G
TCIAP1967-25GEA 1770 DKK
TCIAP1967-25G TCIAP1967-5G
Pretilachlor ≥97.0% (by GC)
Pretilachlor
Formel: C₁₇H₂₆ClNO₂
Molekylvægt: 311.85 g/mol
Kogepunkt: 129°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00161476
CAS-nummer: 51218-49-6
UN nummer: 3082
ADR: 9 III
Merck Index: 14,07740
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %