3-Phenyl-3-(trifluoromethyl)-3H-diazirine ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
P1963-1G P1963-200MG
TCIAP1963-1GEA 2710 DKK
TCIAP1963-1G TCIAP1963-200MG
3-Phenyl-3-(trifluoromethyl)-3H-diazirine ≥98.0% (by HPLC)
3-Phenyl-3-(trifluoromethyl)-3H-diazirine
Formel: C₈H₅F₃N₂
Molekylvægt: 186.14 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD22041649
CAS-nummer: 73899-14-6
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (HPLC) min. 98.0 area%