Phenyl-2,3,4-tri-O-benzyl-1-thio-β-L-fucopyranoside ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
P1842-1G
P1842-5G
TCIAP1842-1GEA
1630
DKK
TCIAP1842-1G
TCIAP1842-5G
Phenyl-2,3,4-tri-O-benzyl-1-thio-β-L-fucopyranoside ≥98.0% (by HPLC)
Phenyl-2,3,4-tri-O-benzyl-1-thio-beta-L-fucopyranoside
Formel:
C₃₃H₃₄O₄S Opbevaringstemperatur: Køleskab |
CAS-nummer:
167612-35-3 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Melting point | 106.0 to 110.0 deg-C |