MOPS
Leverandør: PanReac AppliChem
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
A1076.0250 A1076.1000 A1076.5000
A1076.0250EA 1830 DKK
A1076.0250 A1076.1000 A1076.5000
MOPS
MOPS
Formel: C₇H₁₅NO₄S
Smeltepunkt: > 250 °C
Flammepunkt: 110 °C (closed cup)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006183
CAS-nummer: 1132-61-2
EINECS: 214-478-5
Merck Index: 13,06288