1,2,3-Propanetricarbonitrile ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
P1630-1G P1630-5G
TCIAP1630-1GEA 772 DKK
TCIAP1630-1G TCIAP1630-5G
1,2,3-Propanetricarbonitrile ≥98.0% (by GC)
1,2,3-Propanetricarbonitrile
Formel: C₆H₅N₃
Kogepunkt: 158°C
CAS-nummer: 62872-44-0
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 49.0 to 53.0 deg-C