4-(trans-4-Propylcyclohexyl)phenol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 4-(Trans-4-propylcyclohexyl)phenol, 1-Hydroxy-4-(trans-4-propylcyclohexyl)benzene
P1616-25G P1616-100G
TCIAP1616-25GEA 583 DKK
TCIAP1616-25G TCIAP1616-100G
4-(trans-4-Propylcyclohexyl)phenol ≥98.0% (by GC)
4-(trans-4-Propylcyclohexyl)phenol
Formel: C₁₅H₂₂O
Molekylvægt: 218.34 g/mol
Smeltepunkt: 138°C
MDL Number: MFCD00673751
CAS-nummer: 81936-33-6
EINECS: 440-740-5
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Mesomorphic range 136.0 to 142.0 deg-C