Potassium 2-phenylethyltrifluoroborate ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
P1581-1G P1581-5G
TCIAP1581-1GEA 337 DKK
TCIAP1581-1G TCIAP1581-5G
Potassium 2-phenylethyltrifluoroborate ≥98.0% (by HPLC)
Potassium 2-phenylethyltrifluoroborate
Formel: C₈H₉BF₃K
Smeltepunkt: 312°C
MDL Number: MFCD09039257
CAS-nummer: 329976-74-1
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%