4-Phenyl-1-cyclohexene ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 3-Cyclohexen-1-ylbenzene
P1445-1G P1445-5G
TCIAP1445-1GEA 1410 DKK
TCIAP1445-1G TCIAP1445-5G
4-Phenyl-1-cyclohexene ≥96.0% (by GC)
4-Phenyl-1-cyclohexene
Formel: C₁₂H₁₄
Kogepunkt: 235°C
MDL Number: MFCD00049188
CAS-nummer: 4994-16-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9d16450906a9684fe14268dbeedff1fd1f16b0ff&vid=9d16450906a9684fe14268dbeedff1fd1f16b0ff&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %