Diethyl-1,4-phenylenediacetate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
P1434-25G P1434-5G
TCIAP1434-25GEA 2480 DKK
TCIAP1434-25G TCIAP1434-5G
Diethyl-1,4-phenylenediacetate ≥98.0% (by GC)
Diethyl-1,4-phenylenediacetate
Formel: C₁₄H₁₈O₄
Kogepunkt: 140°C
MDL Number: MFCD00032366
CAS-nummer: 36076-26-3
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 58.0 to 62.0 deg-C