Tri-o-tolyl phosphite ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
P1416-1G P1416-5G
TCIAP1416-1GEA 468 DKK
TCIAP1416-1G TCIAP1416-5G
Tri-o-tolyl phosphite ≥97.0% (by GC)
Tri-o-tolyl phosphite
Formel: C₂₁H₂₁O₃P
Kogepunkt: 238°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00014911
CAS-nummer: 2622-08-4
EINECS: 220-068-7
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Purity (GC) min. 97.0 %