Pentamethylenebis[4-(10,15,20-triphenylporphyrin-5-yl)benzoate]dizinc(II) 97,0 HPLC_ASSAY_METHOD exciton chirality method applicat. reag
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 1,5-Bis[4-(10,15,20-triphenylporphyrin-5-yl)benzoyloxy]pentane Dizinc(II), Pentamethylene Bis[4-(10,15,20-triphenylporphin-5-yl)benzoate]dizinc(II)
P1364-10MG P1364-100MG
TCIAP1364-10MGEA 739 DKK
TCIAP1364-10MG TCIAP1364-100MG
Pentamethylenebis[4-(10,15,20-triphenylporphyrin-5-yl)benzoate]dizinc(II) 97,0 HPLC_ASSAY_METHOD exciton chirality method applicat. reag
Pentamethylenebis[4-(10,15,20-triphenylporphyrin-5-yl)benzoate]dizinc(II)
Formel: C₉₅H₆₄N₈O₄Zn₂
Molekylvægt: 1512.37 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD02093489
CAS-nummer: 210769-64-5
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Dark purple powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%