ɑ-Pinene oxide ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
P1362-25ML P1362-250ML
TCIAP1362-25MLEA 238 DKK
TCIAP1362-25ML TCIAP1362-250ML
ɑ-Pinene oxide ≥95.0% (by GC)
alpha-Pinene oxide
Formel: C₁₀H₁₆O
Flammepunkt: 66°C
MDL Number: MFCD00066955
CAS-nummer: 1686-14-2
EINECS: 216-869-6
UN nummer: 2810
ADR: 6.1,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %