Di-tert-amyldicarbonate ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Di-tert-amyl Pyrocarbonate, Pyrocarbonic Acid Di-tert-amyl Ester
P1356-25G P1356-5G
TCIAP1356-25GEA 2980 DKK
TCIAP1356-25G TCIAP1356-5G
Di-tert-amyldicarbonate ≥95.0% (by GC)
Di-tert-amyldicarbonate
Formel: C₁₂H₂₂O₅
Kogepunkt: 71°C
Flammepunkt: 104°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00038320
CAS-nummer: 68835-89-2
EINECS: 272-436-1
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %