MES
Leverandør: PanReac AppliChem
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2-(N-Morpholino)ethanesulphonic acid, 2-Morpholinoethanesulphonic acid
A0689.0250 A0689.0500 A0689.1000
A0689.0250EA 2510 DKK
A0689.0250 A0689.0500 A0689.1000
MES
MES
Formel: C₆H₁₃NO₄S
Molekylvægt: 195.24 g/mol
Smeltepunkt: 316
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006181
CAS-nummer: 4432-31-9
EINECS: 224-632-3
Merck Index: 13,05929