Diallyl dicarbonate ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
P1277-1G P1277-5G
TCIAP1277-1GEA 427 DKK
TCIAP1277-1G TCIAP1277-5G
Diallyl dicarbonate ≥95.0% (by GC)
Diallyl dicarbonate
Formel: C₈H₁₀O₅
Flammepunkt: 93°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00077721
CAS-nummer: 115491-93-5
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %