9-Phenylxanthen-9-ol
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
P1269-25G P1269-5G
TCIAP1269-25GEA 5820 DKK
TCIAP1269-25G TCIAP1269-5G
9-Phenylxanthen-9-ol
9-Phenylxanthen-9-ol
Formel: C₁₉H₁₄O₂
MDL Number: MFCD00005058
CAS-nummer: 596-38-3
EINECS: 209-882-3
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %