MES, vandfri ≥99%, høj renhed suitable for buffer solutions
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
E183-100GEA 1780 DKK
E183-100G E183-250G E183-500G
MES, vandfri ≥99%, høj renhed suitable for buffer solutions
MES
Formel: C₆H₁₃NO₄S
Smeltepunkt: 316 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006181
CAS-nummer: 4432-31-9
EINECS: 224-632-3
Merck Index: 13,05929
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Abs.@290 nm (20%, Water) (w/w) <0.05
Heavy Metals ≤10 ppm
pKa (20 °C) 5.9 – 6.3
Purity ≥99%
Solubility (10%, Water) Pass
Water (KF) ≤1%