4-Pentenenitrile ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
P1207-25ML
P1207-5ML
TCIAP1207-25MLEA
3800
DKK
TCIAP1207-25ML
TCIAP1207-5ML
4-Pentenenitrile ≥97.0% (by GC)
4-Pentenenitrile
Formel:
C₅H₇N Kogepunkt: 140°C Flammepunkt: 60°C |
MDL Number:
MFCD00151259 CAS-nummer: 592-51-8 EINECS: 209-762-0 UN nummer: 3273 ADR: 3,II |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |