2-Phenoxypropanol ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
P1111-25G P1111-5G
TCIAP1111-25GEA 4120 DKK
TCIAP1111-25G TCIAP1111-5G
2-Phenoxypropanol ≥96.0% (by GC)
2-Phenoxypropanol
Formel: C₉H₁₂O₂
Kogepunkt: 244°C
MDL Number: MFCD00142958
CAS-nummer: 4169-04-4
EINECS: 224-027-4
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %