N,N'-1,3-Phenylenedimaleimide ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
P0976-25G P0976-500G
TCIAP0976-25GEA 214 DKK
TCIAP0976-25G TCIAP0976-500G
N,N'-1,3-Phenylenedimaleimide ≥97.0% (by GC)
N,N'-1,3-Phenylenedimaleimide
Formel: C₁₄H₈N₂O₄
MDL Number: MFCD00022569
CAS-nummer: 3006-93-7
EINECS: 221-112-8
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 200.0 to 204.0 deg-C