Vinyl pivalate ≥99.0% (by GC) stabilised
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Stabilization: stabiliseret med hydroquinon
P0668-25ML P0668-500ML
TCIAP0668-25MLEA 132 DKK
TCIAP0668-25ML TCIAP0668-500ML
Vinyl pivalate ≥99.0% (by GC) stabilised
Vinyl pivalate
Formel: C₇H₁₂O₂
Kogepunkt: 112°C
Flammepunkt: 15°C
MDL Number: MFCD00059211
CAS-nummer: 3377-92-2
EINECS: 222-175-4
UN nummer: 3272
ADR: 3,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %