Natriumtetrafluoroborat 95,0 Titrimetric
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Sodium fluoroborate
O0494-25G O0494-500G
TCIAO0494-25GEA 132 DKK
TCIAO0494-25G TCIAO0494-500G
Natriumtetrafluoroborat 95,0 Titrimetric
Sodium tetrafluoroborate
Formel: BF₄Na
Molekylvægt: 109.79 g/mol
Smeltepunkt: 384°C
MDL Number: MFCD00003515
CAS-nummer: 13755-29-8
EINECS: 237-340-6
Merck Index: 14,08617
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=db18dc0904ba7ada9faaa863070484bb313940f2&vid=db18dc0904ba7ada9faaa863070484bb313940f2&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 95.0 %